Print…
4-(1-Pyrrolidinyl)pyridine 98%
Fornecedor: Thermo Scientific
Perigo
ACRO200010250EA 150 EUR
ACRO200010250 ACRO200010050
4-(1-Pyrrolidinyl)pyridine 98%
4-(1-Pyrrolidinyl)pyridine
Fórmula: C₉H₁₂N₂
Peso Molecular: 148,21 g/mol
Ponto de ebulição: 171…173 °C (27mbar)
Ponto de Fusão: 54…58 °C
Ponto de Inflamação: 112 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00006415
Número CAS: 2456-81-7
EINECS: 219-534-2
UN: 2923
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance White to yellow to light brown Crystals or crystalline mass and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 54 to 58 °C
GC ≥97.5 %