Print…
Zinc (II) phthalocyanine (Sulphate ionophore II) ≥95%
Fornecedor: Thermo Scientific
39553.04EA 47.1 EUR
39553.04 39553.09 39553.18
Zinc (II) phthalocyanine (Sulphate ionophore II) ≥95%
Zinc (II) phthalocyanine (Sulphate ionophore II)
Fórmula: C₃₂H₁₆N₈Zn
Peso Molecular: 577,91 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00041955
Número CAS: 14320-04-8
EINECS: 238-262-5