Zinc (II) phthalocyanine (Sulphate ionophore II) ≥95%
Fornecedor: Thermo Scientific
39553.04EA
47.1
EUR
39553.04
39553.09
39553.18
Zinc (II) phthalocyanine (Sulphate ionophore II) ≥95%
Zinc (II) phthalocyanine (Sulphate ionophore II)
Fórmula:
C₃₂H₁₆N₈Zn Peso Molecular: 577,91 g/mol Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00041955 Número CAS: 14320-04-8 EINECS: 238-262-5 |