Dysprosium(III) 2,4-pentanedionate hydrate ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Fornecedor: Thermo Scientific
13219.06EA
84.8
EUR
13219.06
13219.14
Dysprosium(III) 2,4-pentanedionate hydrate ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Dysprosium(III) 2,4-pentanedionate hydrate
Fórmula:
C₁₅H₂₁DyO₆· xH₂O Peso Molecular: 459,83 g/mol(anhy) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00013489 Número CAS: 14637-88-8 |