Print…
3-Aminopropionitrile fumarate ≥98%
Fornecedor: Thermo Scientific
Atenção
B25440.06EA 39.6 EUR
B25440.06 B25440.14
3-Aminopropionitrile fumarate ≥98%
3-Aminopropionitrile fumarate
Fórmula: C₁₀H₁₆N₄O₄
Peso Molecular: 256,26 g/mol
Ponto de Fusão: ∼ 177 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013142
Número CAS: 2079-89-2
EINECS: 218-208-7