Print…
4-Chlorophenyl chloroformate
31175.18EA 512 EUR
31175.18
4-Chlorophenyl chloroformate
4-Chlorophenyl chloroformate
Fórmula: C₇H₄Cl₂O₂
Densidade: 1,365
Ponto de Inflamação: 103 °C (218 °F)
Número MDL : MFCD00000638
Número CAS: 7693-45-0
UN: 3277
ADR: 6.1,II