Ethyl trimethylacetopyruvate ≥98%
Fornecedor: Thermo Scientific
A15164.03EA
54.7
EUR
A15164.03
A15164.06
Ethyl trimethylacetopyruvate ≥98%
Ethyl trimethylacetopyruvate
Fórmula:
C₁₀H₁₆O₄ Peso Molecular: 200,24 g/mol Ponto de ebulição: 68…70 °C (0,5 mmHg) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00052319 Número CAS: 13395-36-3 EINECS: 236-478-4 |