Print…
5-Chloro-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde ≥97%
Atenção
H57939.03EA 82 EUR
H57939.03
5-Chloro-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde ≥97%
5-Chloro-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Fórmula: C₉H₁₁ClN₂O
Peso Molecular: 220,65 g/mol
Ponto de Fusão: 145…148 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00100755
Número CAS: 947-95-5