Print…
N-Methyliminodiacetic acid 99%
Fornecedor: Thermo Scientific
Atenção
ACRO127010050EA 41.2 EUR
ACRO127010050 ACRO127010250
N-Methyliminodiacetic acid 99%
N-Methyliminodiacetic acid
Fórmula: C₅H₉NO₄
Peso Molecular: 147,13 g/mol
Ponto de Fusão: 218…221 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004284
Número CAS: 4408-64-4
EINECS: 224-557-6
Encomendar
Appearance White to cream Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥98.5 %
GC ≥96.0 %