Print…
Ethyl acetopyruvate 98%
ACRO214010050EA 50.8 EUR
ACRO214010050
Ethyl acetopyruvate 98%
Ethyl acetopyruvate
Fórmula: C₇H₁₀O₄
Peso Molecular: 158,15 g/mol
Ponto de ebulição: 101…103 °C (12 mmHg)
Ponto de Fusão: 16…18 °C
Densidade: 1,12 g/cm³
Ponto de Inflamação: >112 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00009124
Número CAS: 615-79-2
EINECS: 210-447-5
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4720 to 1.4760 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %