Print…
5-Methylnicotinamide ≥97%
Fornecedor: Thermo Scientific
Atenção
L18970.03EA 86.2 EUR
L18970.03 L18970.06
5-Methylnicotinamide ≥97%
5-Methylnicotinamide
Fórmula: C₇H₈N₂O
Peso Molecular: 136,15 g/mol
Ponto de Fusão: 166…168 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD05664041
Número CAS: 70-57-5
EINECS: 000-000-0