Print…
Cyclopentadienylzirconium trichloride ≥98%
Fornecedor: Thermo Scientific
Perigo
20617.06EA 344 EUR
20617.06
Cyclopentadienylzirconium trichloride ≥98%
Cyclopentadienylzirconium trichloride
Fórmula: C₅H₅Cl₃Zr
Peso Molecular: 262,676 g/mol
Ponto de Fusão: 210 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00015756
Número CAS: 34767-44-7
UN: 3261
ADR: 8,II