Bloco de aquecimento seco, Advanced, digital, com tampa aquecida
460-0185EA
1250
EUR
VWRI460-0185
VWRI460-0103
Bloco de aquecimento seco, Advanced, digital, com tampa aquecida
Os blocos de aquecimento seco Advanced com tampa aquecida foram concebidos para aplicações que necessitam de resultados reprodutíveis e grande estabilidade térmica. Estas unidades multiusos são ideais para incubação isotérmica, reações enzimáticas, imunoensaios, desnaturação de ácidos nucleicos e para uma vasta gama de outros procedimentos laboratoriais. O suporte integral para a barra de suporte com botão de bloqueio admite o kit de sonda de temperatura externa opcional. O bloco de aquecimento admite um bloco para microplacas ou dois blocos modulares intercambiáveis separados. Cada bloco tem uma célula com termómetro para medir temperatura do bloco. Aquecimento eficaz graças a um contacto estreito entre o tubo e o bloco com um design de baixa densidade, garantindo assim uma uniformidade térmica excecional.
- A excecional uniformidade, estabilidade e regulação da temperatura, oferece estabilidade térmica e uniformidade da temperatura a 37 °C de ±0,2 °C dentro do bloco e de ±0,1 °C ao longo de blocos semelhantes
- Gama de temperaturas de 5 °C acima da temperatura ambiente até 100 °C, tempo de aquecimento até 100 °C é de 50 min
- O temporizador mostra o tempo decorrido ou, quando programado para um limite definido pelo utilizador, desliga a unidade quando o tempo chega a zero
- A tampa aquecida reduz a condensação em tampas de amostras
- O kit de sonda de temperatura externa opcional monitoriza a temperatura real do bloco ou da amostra
- Acomoda os blocos de aquecimento modulares intercambiáveis da VWR para tubos desde microtubos de 0,2 ml até tubos de ensaio ou frascos até 85 mm de altura
A tampa aquecida ajuda a regular a temperatura. Controlo de temperatura PID, com sonda RTD externa opcional. As amostras são aquecidas até à temperatura pretendida de forma rápida e precisa. A temperatura é ajustada em incrementos de ±0,1 °C. Os controlos táteis com displays LED independentes de leitura fácil para temperatura e tempo, também apresentam os valores nominal e real da temperatura. O display exibe as últimas definições utilizadas, mesmo depois de a alimentação ter sido desligada. No modo temporizado, é emitido um alarme quando o tempo chegar a zero e quando a unidade atingir o valor nominal da temperatura. O modo de calibração da temperatura permite ao utilizador calibrar a unidade para um dispositivo de temperatura externo. A luz de aviso do símbolo de aquecimento acende-se quando a temperatura está acima de 40 °C. A proteção contra excesso de temperatura significa que, caso a unidade ultrapasse a temperatura definida em 10 °C, a unidade interrompe automaticamente o aquecimento. As unidades podem funcionar em ambientes de 18 a 33 °C (20 a 80 % de humidade relativa, sem condensação).
Informações de encomenda: Blocos modulares e kit de sonda de temperatura opcional disponíveis, estes têm de ser pedidos à parte.
Atenção: * RT = Temperatura Ambiente
** ficha EU *** ficha UK **** ficha CH
** ficha EU *** ficha UK **** ficha CH
Novo produto
Promoção por tempo limitado
Os produtos selecionados estão em promoção
Inserir detalhes do certificado
Preço sob consulta
Learn more
About VWR
Item (s) adicionado (s) ao cesto