Print…
Colorímetro multiparamétrico, portátil, Spectroquant® Move 100
Fornecedor: Merck
Spectroquant®
1.73632.0001EA 1510 EUR
1.73632.0001
Colorímetro multiparamétrico, portátil, Spectroquant® Move 100
Colorímetros Colorímetros Multiparamétricos
Um instrumento portátil concebido para medições 'no local'.
  • Mais de 100 testes Spectroquant® de alta qualidade pré-programados - abrange todos os métodos importantes para as análises de rotina
  • IP68, estanque ao pó e à prova de água
  • Instrumento preciso: ±1 nm, filtros com Δλ = 5 (normal)
  • Teclado com película tátil resistente a ácidos e solventes com feedback acústico
  • Desligamento automático, 20 minutos após a última função
  • 8 idiomas à escolha