Gostaria de reiniciar sessão?
Pipette canisters, flat bottom
Fornecedor: BELLCO GLASS INC.
Glass pipette canisters constructed of borosilicate glass.
  • With flat bottom
  • All components will withstand repeated dry or steam heat sterilization
  • Bottom silicone pad prevents chipping of pipette tips
Faça Login na página para visualizar o seu preço e disponibilidade dos artigos.
  Lembrar-me neste dispositivo
ENCOMENDA
Expandir tudo / Esconder tudo
Descrição Und. Referência VWR Quantidade
Pipette canister, with stainless steel closure, H×Ø: 430×38 mm 6 BELC1290-38430
Pipette canister, with stainless steel closure, recommended for Shortie pipettes, H×Ø: 250×38 mm 6 BELC1290-38250
Pipette canister (without closure), H×Ø: 300×38 mm 6 BELC1290-00300
Pipette canister (without closure), recommended for Shortie pipettes, H×Ø: 250×38 mm 6 BELC1290-00250
Gerar códigos de barras Barcode Label Format: 
Criar página do catálogo em PDF
ACESSÓRIOS
Expandir tudo / Esconder tudo
Accessories
Descrição Und. Referência VWR Quantidade
Mounting plate, 90×90 mm, for use with 38mm OD glass pipette canisters 6 BELC1288-11111
Gerar códigos de barras Barcode Label Format: 
Criar página do catálogo em PDF
Detalhes
Selecione o artigo para o qual procura o Certificado
Indique o número do lote. Este campo é obrigatório.
Inserir detalhes do certificado
Número de Lote:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Descrição Código de Artigo Disponibilidade Unidade O seu preço Preço por Qtd