Print…
VWR®, Agitador de plataforma basculante
Fornecedor: VWR
VWR®
444-0756EA 1010 EUR
VWRU12620-908 444-0756 444-0758 444-0757
VWR®, Agitador de plataforma basculante
Agitadores Agitadores de balanço/rotativos
Agitador de plataforma basculante com design de baixo perfil para utilização em hottes de extração de gases e incubadoras. A base de alumínio fundido oferece durabilidade e maior estabilidade e o design resistente a derramamentos canaliza os líquidos, protegendo, desta forma, os componentes internos. O controlo preciso da velocidade proporciona um movimento basculante suave e de baixa velocidade até 1 min⁻¹.
  • O controlo por microprocessador proporciona um ajuste eletrónico da inclinação de 0 a 15° com a unidade em funcionamento
  • O display LED exibe a velocidade, o ângulo de inclinação e o tempo em simultâneo
  • Temporizador de 1 s a 160 h, com alarme sonoro quando o tempo chega a zero
  • Pode ser utilizado a temperaturas entre –10 e +60 °C (máx. de 80% de humidade relativa, sem condensação) em salas frias, incubadoras e ambientes com CO₂
Possui controlos táteis com display LED de leitura fácil. Fornece resultados precisos e reprodutíveis, em qualquer altura e é fácil de ler a partir de outras bancadas do laboratório. O temporizador exibe o tempo decorrido ou, quando programado para um limite definido pelo utilizador, desliga a unidade quando o tempo chega a zero. O display exibe as últimas definições utilizadas, mesmo depois de a alimentação ter sido desligada. Proteção contra sobrecarga através de sinais audíveis e visuais, ativados quando o sistema deteta uma obstrução ou sobrecarga do tabuleiro. A função de aceleração gradual aumenta lentamente a velocidade até ao ponto pretendido para evitar salpicos. A unidade é ideal para cultura de células, coloração e descoloração de géis, procedimentos de hibridação, hematologia e técnicas de blotting.
Fornecimento: Fornecido com uma base de borracha antiderrapante de 324×254 mm. O tabuleiro de empilhamento deve ser encomendado à parte.
Atenção: Nota: a velocidade máxima/ângulo de inclinação podem variar com cargas pesadas ou desequilibradas
Centrado na bandeja.