Gostaria de reiniciar sessão?
  • Criteria
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Pesquisar nos Resultados
F&B focus magazine
The magazine for everyone working in the food and beverage industry.
Download
Highlighting techniques and products
Out NOW!
Medidores de Salinidade
https://pt.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/67/18374067.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"7"
Ordenar por:
Código de Artigo: (EBRO1340-5211)
Fornecedor:  EBRO
Descrição:   O medidor de sal SSX 210 é usado para medir o teor de sal em produtos alimentícios semi-sólidos como carne, queijos, saladas, etc. Para isso mede-se a...
UOM:  1 * 1 unid.
Código de Artigo: (HORI3200689158)
Fornecedor:  HORIBA
Descrição:   This meter directly measures sodium ion concentration in 0,3 ml sample (or 0,05 ml with sampling sheet B) and converts it into salinity or NaCl salt c...
UOM:  1 * 1 unid.
Fornecedor:  ATAGO
Descrição:   These salt meters utilise the electric conductivity method and require no reagent solutions. They feature a funnel-shaped sensor section which measure...
Código de Artigo: (ATAG4211)
Fornecedor:  ATAGO
Descrição:   This digital salt meter features a funnel-shaped sensor section (conductivity), which measures the salt % of a sample (dilute solution of soy sauce, k...
UOM:  1 * 1 unid.
Código de Artigo: (HORI3999960128)
Fornecedor:  HORIBA
Descrição:   This waterproof meter features a unique flat sensor that enables quick, accurate and direct measurements of micro samples as small as 0,12 ml. The sen...
UOM:  1 * 1 unid.
Código de Artigo: (LOVI194804-16)
Fornecedor:  Lovibond Tintometer
Descrição:   The SD 90 salt meter is a compact, easy to use handheld meter for the measurement of salinity.
UOM:  1 * 1 unid.
Código de Artigo: (EUTEECOSALTTEST)
Fornecedor:  EUTECH
Descrição:   This waterproof and accurate tester with stainless pin sensor is ideal for basic salinity measurements in aquaculture, spas, pools, simple lab work an...
UOM:  1 * 1 unid.
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 7  de 7
A new look and a renewed commitment
Built on the features & resources you know, optimized with innovation from Avantor®. Our new brand symbolizes agility and our ability to adapt to customer needs.
Learn More Start Shopping