Gostaria de reiniciar sessão?
  • Criteria
    • Em stock (1)
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Pesquisar nos Resultados
glass-thermometers-for-special-applications
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"6"
Ordenar por:
Fornecedor:  AMARELL, ARNO
Descrição:   [EN]THERMOMETER RED -35:20/0.5°C 1 * 1 unid.
Fornecedor:  Bohlender
Descrição:   Distillation thermometer made of PTFE jacketed glass. Suitable for 500 to 6000 ml reaction vessels.
UOM:  1 * 1 unid.
Fornecedor:  Ludwig Schneider GmbH & CO. KG
Descrição:   Red or blue filling. Coating: PTFE/FEP, transparent
Código de Artigo: (620-1180)
Fornecedor:  GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Descrição:   This freezer-fridge thermometer is filled with colour and has a cylindrical plastic case for hanging.
UOM:  1 * 1 unid.
Código de Artigo: (BELAB606000200)
Fornecedor:  Bel-Art
Descrição:   This mercury free thermometer is designed to verify sample temperature in incubators and cover ranges from 10 to 50 °C.
UOM:  1 * 1 unid.
Código de Artigo: (HECH43599010)
Fornecedor:  GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Descrição:   Glass thermometers for special applications, For freezers, −35...+25 °C
UOM:  1 * 1 unid.
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 6  de 6