Print…
VWR® Q Path®, Caixas para lâminas
Fornecedor: VWR
Q Path®
631-1079EA 376 EUR
631-1079
VWR® Q Path®, Caixas para lâminas
Lâminas, Caixas e arquivadores
Esta caixa para cinco lâminas evita a quebra ou colagem dos artigos. Pode ser utilizada para aplicações em citologia, ou seja, esfregaço convencional.