- Inicial
- Agitadores
- Incubadoras com agitação
- VWR®, Oscilador rotativo 3D com incubação
VWR®, Oscilador rotativo 3D com incubação
Fornecedor: VWR
VWR®
444-0765EA
3200
EUR
444-0765
444-0767
444-0766
VWR®, Oscilador rotativo 3D com incubação
Agitadores
Incubadoras com agitação
O oscilador rotativo tridimensional com incubação combina o movimento ondulatório vertical e horizontal com a incubação numa só unidade compacta de bancada. O design resistente a derramamentos canaliza os líquidos, protegendo, desta forma, os componentes internos. O controlo por microprocessador proporciona um ajuste eletrónico do ângulo de inclinação que permite ao utilizador ajustar facilmente o ângulo de balanço de 0 a 20° com a unidade em funcionamento. O controlador de temperatura PID mantém um controlo preciso da temperatura de 5 acima da temperatura ambiente até 65 °C.
- Ajuste eletrónico da inclinação de 0 a 20° com a unidade em funcionamento
- O display LED exibe a temperatura, a velocidade, o ângulo de inclinação e o tempo em simultâneo
- Temporizador de 1 s a 160 h, com alarme sonoro quando o tempo chega a zero
- Pode ser utilizado a temperaturas entre 5 e 40 °C (máx. de 80% de humidade relativa, sem condensação) em salas frias, incubadoras e ambientes com CO₂
Os controlos de fácil utilização permitem aos utilizadores ajustar a temperatura em incrementos de 1 °C. O controlo preciso da velocidade proporciona um movimento ondulatório suave e de baixa velocidade até 1 min⁻¹. Os controlos táteis com displays LED de leitura fácil para a temperatura, velocidade, ângulo de inclinação e tempo permitem ao utilizador visualizar todas as definições em simultâneo. Fornece resultados precisos e reprodutíveis, em qualquer altura e é fácil de ler a partir de outras bancadas do laboratório. Um aviso de temperatura elevada acende-se quando a temperatura do ar na câmara atinge os 40 °C e mantém-se acesa até a temperatura descer abaixo dos 40 °C.
A tampa de policarbonato permite visualizar as amostras sem perturbar a temperatura interna. O temporizador exibe o tempo decorrido ou, quando programado para um limite definido pelo utilizador, desliga a unidade quando o tempo chega a zero. O display exibe as últimas definições utilizadas, mesmo depois de a alimentação ter sido desligada. Proteção contra sobrecarga através de sinais audíveis e visuais, ativados quando o sistema deteta uma obstrução ou sobrecarga do tabuleiro. A função de aceleração gradual aumenta lentamente a velocidade até ao ponto pretendido para evitar salpicos. A unidade é ideal para culturas de células, procedimentos de hibridação e técnicas de blotting.
Informações de encomenda: Fornecido sem acessórios. O tapete tem de ser pedido à parte.
Atenção: * Nota: a velocidade máxima/ângulo de inclinação podem variar com cargas pesadas ou desequilibradas
** Centrado na bandeja
** Centrado na bandeja
Novo produto
Promoção por tempo limitado
Os produtos selecionados estão em promoção
Inserir detalhes do certificado
Preço sob consulta
Learn more
About VWR
Item (s) adicionado (s) ao cesto