Print…
VWR®, Beater, Moinho misturador
Fornecedor: VWR
VWR®
412-0167EA 5330 EUR
412-0167
VWR®, Beater, Moinho misturador
Homogeneizadores Homogeneizadores de Bancada
Um moinho de esferas para a desintegração de pequenos volumes de amostras que também pode ser usado para agitar/misturar microtubos e microplacas. Grande variedade de aplicações em diversos domínios científicos, desde a geologia até à biotecnologia.
  • Fácil de usar - um botão simples e teclado para controlo da frequência e do temporizador
  • De manutenção simples - motor de c.c. sem escovas
  • Vasta gama de jarros de moagem e de suportes para tubos para se adequar aos requisitos da amostra
Grinding time setting - 5 s to 60 min
Vibrational frequency: 3 to 30 Hz