Gostaria de reiniciar sessão?
  • Criteria
    • Em stock (4)
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Pesquisar nos Resultados
Procurou por: "certified-glass-thermometers"
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"5"
Ordenar por:
Código de Artigo: (620-0801)
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   This high precision, EnviroKleen™ certified thermometer is accurate to ±1,0 °C and features green, non-toxic, biodegradable, Enviro-Safe® liquid again...
UOM:  1 * 1 unid.
Fornecedor:  AMARELL, ARNO
Descrição:   These glass thermometers with ambitious approval have a validity of the verification of 15 years.
Fornecedor:  AMARELL, ARNO
Descrição:   These precision thermometers with enclosed scale are suitable for government testing and/or official calibration.
Fornecedor:  AMARELL, ARNO
Descrição:   Esta gama de termómetros é fornecida com certificado de verificação. Rápidos, reprodutíveis e medições exactas.
Código de Artigo: (AMARM242367)
Fornecedor:  AMARELL, ARNO
Descrição:   This thermometer is government verified with verification certificate
UOM:  1 * 1 unid.
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 5  de 5