Print…
Procurou por: Analogue Thermometers
114  resultados encontrados
SearchResultCount:"114"
Sort Results
Visualização em Lista Easy View (new)
Classifique os resultados da pesquisa
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Estes termómetros são fáceis de ler com rapidez e precisão devido à numeração preta de alto contraste contra um fundo amarelo. Ideal para uso em labor...
Código de Artigo: (620-0884)
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: These thermometers contain red organic liquid against white back glass and are ideal for use in chemical laboratories, universities, scientific instit...
UOM: 1 * 1 unid.
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: These thermometers are easy to read quickly and accurately due to the high contrast black numbering against a yellow background. The numbers are print...
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Durac Plus precision thermometers are made with permanently fused markings and fractional degrees to provide precision and ensure accuracy.
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: These thermometers are suitable for applications with freezers, refrigerators, incubators, ovens and blood banks. The thermometer is placed in a bottl...
Código de Artigo: (620-0876)
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Termómetro de escala dupla (°C/°F) com bolbo completamente integrado para leituras exactas. Fácil de ler em vidro com fundo branco.
UOM: 1 * 1 unid.
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: These oven thermometers contain red organic liquid against white back glass.
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Contains red organic liquid against white back glass, except for 620-0891 which has yellow back glass.
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Each easy to read thermometer includes an individualised thermometer calibration report stating corrections to one-tenth of the smallest division, uni...
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Esta série de termómetros pode ser usada para efectuar leituras em congeladores, frigoríficos, incubadoras, fornos e bancos de sangue.
Maior segurança para a saúde e ambiente
Código de Artigo: (620-0162)
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Termômetros de mercúrio ou espírito.
UOM: 1 * 1 unid.
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: These glass thermometers have a PTFE coating that helps to prevent contamination and contains liquid and glass in the event of breakage. Red spirit. T...
Código de Artigo: (620-0801)
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: This high precision, EnviroKleen™ certified thermometer is accurate to ±1,0 °C and features green, non toxic, enviro safe liquid against lead-free, wh...
UOM: 1 * 1 unid.
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: These mercury-free thermometers are individually calibrated and useful for verifying sample temperatures. They are designed for applications in freeze...
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Estes termómetros cumprem todos os requisitos de dimensões físicas e precisão.
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Designed for use in all standard heating and drying blocks, water baths and incubators.
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 16 of 114
no targeter for Bottom