Print…
VWR®, Caixas de arrumação para tubos de amostras/frascos
Fornecedor: VWR
VWR®
548-1487AEA 202 EUR
548-1487A 548-1443 548-1487 548-1513 548-1998 548-1511 548-1512
VWR®, Caixas de arrumação para tubos de amostras/frascos
Caixas Caixas para Vials
De PP, coloridas.
  • Resistentes a temperaturas de −80 até +100 °C
  • Codificação alfanumérica (1,5 ml, 4 ml) para uma identificação clara das amostras
  • Resistentes a produtos químicos e bastante robustas, empilháveis
Caixas de arrumação para armazenamento e transporte prático e seguro de tubos de amostras e frascos de amostra. Está disponível uma seleção de caixas para guardar em segurança diversos tamanhos de tubos e frascos. Ideal para economizar espaço de armazenamento em frigoríficos, uma vez que a tampa transparente evita condensações sobre o encerramento, evitando assim uma eventual contaminação na unidade de refrigeração.