Print…
Marcadores de peso molecular para proteínas, BlueStep™ de gama ampla, pré-corado
Fornecedor: Avantor
K973-0.5MLEA 255 EUR
VWRCK973-0.5ML
Marcadores de peso molecular para proteínas, BlueStep™ de gama ampla, pré-corado
Marcador de peso molecular para proteínas BlueStep™, gama ampla, pré-corado, nove bandas de 9,0 a 200,0 kDa. As bandas pré-coradas são transferidas facilmente para membranas de blotting para Western blotting. Material suficiente para 50 ensaios.
  • Nove bandas de 9,0 a 200,0 kDa
  • Monitorização das condições em tempo real durante a eletroforese