Print…
Marcadores de peso molecular de proteínas, Prism
Fornecedor: Avantor
VWR®
1B1349-500ULEA 211 EUR
1B1349-500UL
Marcadores de peso molecular de proteínas, Prism
Electroforese, Reagentes Marcadores de Peso Molecular
O marcador de proteínas Prism contém seis proteínas purificadas e coradas a laranja, azul e violeta para a estimativa fácil do peso molecular das amostras. As bandas entre 19 e 130 kDa podem simplificar a monitorização da migração das proteínas durante a eletroforese e, subsequentemente, avaliar a eficácia da transferência das proteínas para uma membrana de blotting. O Prism está pronto a carregar e pode ser aplicado em géis preparados em laboratório ou géis pré-fabricados. Material suficiente para 50 - 100 linhas.
  • Seis bandas de 19 a 130 kDa
  • Três cores vibrantes para fácil identificação das bandas