Print…
VWR®, Frascos, de fundo redondo, com três bocas e juntas com esmerilado padrão
Fornecedor: VWR
VWR®
201-0549EA 52.1 EUR
201-0549 201-0546 201-0547 201-0548 201-0552
VWR®, Frascos, de fundo redondo, com três bocas e juntas com esmerilado padrão
Balões Balões de Fundo Redondo
Borosilicate 3.3 glass, clear, with two angled side necks.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
A alternativa económica para uma vasta gama de aplicações laboratoriais. Com zona para rotulagem em mate. Referência impressa, para maior facilidade de encomenda.
Certificações: DIN 12394.