Print…
2-Cloro-5-metilpiridina ≥97%
Atenção
H59145.ACEA 169 EUR
H59145.AC H59145.AA
2-Cloro-5-metilpiridina ≥97%
2-Cloro-5-metilpiridina
Fórmula: C₆H₆ClN
Peso Molecular: 127,57 g/mol
Ponto de ebulição: 97 °C (30 mmHg)
Densidade: 1,169
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00792460
Número CAS: 18368-64-4
EINECS: 418-050-0