Print…
5,8,11,14-Eicosatetraynoic acid
Fornecedor: Thermo Scientific
Sinônimos: ETYAOctadehydroarachidonic acid
J61624.MCEA 676 EUR
J61624.MC J61624.FX
5,8,11,14-Eicosatetraynoic acid
5,8,11,14-Eicosatetraynoic acid
A cyclooxygenase, lipoxygenase and cytochrome P450 inhibitor
Fórmula: C₂₀H₂₄O₂
Ponto de Fusão: 81…82 °C
Número MDL : MFCD00036967
Número CAS: 1191-85-1