Print…
Ácido fórmico 90%, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Perigo
0129-01EA 196.55 EUR
0129-01 0129-05
Ácido fórmico 90%, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Ácido fórmico
Polymer characterization solvent.
Fórmula: HCO₂H
Peso Molecular: 46,03 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003297
Número CAS: 64-18-6
EINECS: 200-579-1
UN: 1779
ADR: 8, 3,II
https://pt.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/37/23/723723.jpg
Encomendar
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Assay (HCOOH) 89.8 - 91.5 %
Clarity Passes Test
Color (APHA) ≤10