Print…
4-(Trifluoromethylthio)benzylamine 95%
Fornecedor: Thermo Scientific
Perigo
H31515.03EA 159 EUR
H31515.03
4-(Trifluoromethylthio)benzylamine 95%
4-(Trifluoromethylthio)benzylamine
Fórmula: C₈H₈F₃NS
Peso Molecular: 207,21 g/mol
Ponto de ebulição: 224…225 °C
Densidade: 1,310
Ponto de Inflamação: 80 °C (176 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00190129
Número CAS: 128273-56-3
ADR: 8,III