Print…
4-Chloro-8-methoxy-2-methylquinoline 95%
Fornecedor: Thermo Scientific
Atenção
H50559.06EA 475 EUR
H50559.06 H50559.03
4-Chloro-8-methoxy-2-methylquinoline 95%
4-Chloro-8-methoxy-2-methylquinoline
Fórmula: C₁₁H₁₀ClNO
Peso Molecular: 207,66 g/mol
Ponto de Fusão: 89…93 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00272401
Número CAS: 64951-58-2