Print…
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzyl bromide ≥97%
Perigo
H33801.03EA 172 EUR
H33801.03 H33801.MD
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzyl bromide ≥97%
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Fórmula: C₈H₅BrClF₃O
Peso Molecular: 289,48 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18393833
Número CAS: 1261606-06-7
UN: 3265
ADR: 8,III