Print…
Ditungsten pentaboride ≥99.4% (metals basis)
Fornecedor: Thermo Scientific
41664.22EA 228 EUR
41664.22 41664.14
Ditungsten pentaboride ≥99.4% (metals basis)
Ditungsten pentaboride
Fórmula: B₅W₂
Peso Molecular: 421,76 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00049707
Número CAS: 12007-98-6
EINECS: 234-524-8