Print…
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Scientific
Atenção
H52898.MDEA 89.6 EUR
H52898.MD
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid ≥98%
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Fórmula: C₇H₅BBrF₃O₂
Peso Molecular: 268,82 g/mol
Ponto de Fusão: 177…180 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08436051
Número CAS: 913835-64-0