Print…
4'-(1-Piperazinyl)acetophenone ≥94%
Fornecedor: Thermo Scientific
Perigo
B22832.14EA 166 EUR
B22832.14 B22832.06 B22832.22
4'-(1-Piperazinyl)acetophenone ≥94%
4'-(1-Piperazinyl)acetophenone
Fórmula: C₁₂H₁₆N₂O
Peso Molecular: 204,27 g/mol
Ponto de Fusão: 93…98 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005962
Número CAS: 51639-48-6
EINECS: 257-332-6
ADR: 8,III