Print…
2-Fluoro-N-methylbenzylamine 95%
Fornecedor: Thermo Scientific
Atenção
H54439.06EA 156 EUR
H54439.06 H54439.03
2-Fluoro-N-methylbenzylamine 95%
2-Fluoro-N-methylbenzylamine
Fórmula: C₈H₁₀FN
Peso Molecular: 139,17 g/mol
Ponto de ebulição: 73 °C
Densidade: 1,047
Ponto de Inflamação: 68 °C (154 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04629633
Número CAS: 399-30-4