Print…
Digitonin, Millipore®
Fornecedor: Merck Millipore Calbiochem
300410-250EA 314 EUR
300410-1 300410-250 300410-5
Digitonin, Millipore®
Digitonin
Fórmula: C₅₆H₉₂O₂₉
Número MDL : MFCD00077729
Número CAS: 11024-24-1
EINECS: 234-255-6
UN: 3462
ADR: 6.1,III