Print…
Digitonin
Fornecedor: PanReac AppliChem
A1905.0005EA 1034.34 EUR
A1905.0005 A1905.0001
Digitonin
Digitonin
Fórmula: C₅₆H₉₂O₂₉
Número MDL : MFCD00077729
Número CAS: 11024-24-1
EINECS: 234-255-6
UN: 3462
ADR: 6.1,III