Print…
Dibenzyl carbonate ≥98%
Fornecedor: Thermo Scientific
Atenção
A11464.30EA 1460 EUR
A11464.30 A11464.18 A11464.09
Dibenzyl carbonate ≥98%
Dibenzyl carbonate
Fórmula: C₁₅H₁₄O₃
Peso Molecular: 242,27 g/mol
Ponto de ebulição: 150…155 °C (0,8 mmHg)
Ponto de Fusão: 27…30 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00014436
Número CAS: 3459-92-5
EINECS: 222-401-1