Print…
Tetrahydro-4H-thiopyran-4-one ≥99%
Fornecedor: Thermo Scientific
Atenção
A15872.14EA 582 EUR
A15872.14 A15872.03 A15872.06
Tetrahydro-4H-thiopyran-4-one ≥99%
Tetrahydro-4H-thiopyran-4-one
Fórmula: C₅H₈OS
Peso Molecular: 116,18 g/mol
Ponto de Fusão: 60…64 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006660
Número CAS: 1072-72-6
EINECS: 214-015-7