Print…
Tetrahydro-4H-thiopyran-4-one 99%
Fornecedor: Thermo Scientific
Atenção
ACRO167980050EA 92.4 EUR
ACRO167980050
Tetrahydro-4H-thiopyran-4-one 99%
Tetrahydro-4H-thiopyran-4-one
Fórmula: C₅H₈OS
Peso Molecular: 116,18 g/mol
Ponto de Fusão: 62…65 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006660
Número CAS: 1072-72-6
EINECS: 214-015-7
Encomendar
Appearance White to light yellow Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 59 to 63 °C
GC ≥98.5 %
Calcium (Ca) ≤20 ppm
Copper (Cu) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Lead (Pb) ≤10 ppm
Magnesium (Mg) ≤10 ppm
Nitrogen (N) ≤20 ppm
Phosphorus (P) ≤50 ppm
Potassium (K) ≤20 ppm
Sodium (Na) ≤50 ppm
Zinc (Zn) ≤20 ppm