Print…
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide ≥97%
Perigo
H33311.MDEA 107 EUR
H33311.MD H33311.03
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide ≥97%
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Fórmula: C₈H₅BrClF₃
Peso Molecular: 273,48 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD14155638
Número CAS: 279252-26-5
UN: 3265
ADR: 8,III