Print…
4'-Fluoro-3'-hydroxyacetophenone ≥98%
Atenção
H32965.03EA 435 EUR
H32965.03
4'-Fluoro-3'-hydroxyacetophenone ≥98%
4'-Fluoro-3'-hydroxyacetophenone
Fórmula: C₈H₇FO₂
Peso Molecular: 154,14 g/mol
Ponto de Fusão: 119…126 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12545938
Número CAS: 949159-95-9