Print…
3'-Acetamidoacetophenone ≥98%
Fornecedor: Thermo Scientific
Atenção
A12188.22EA 197 EUR
A12188.22 A12188.14
3'-Acetamidoacetophenone ≥98%
3'-Acetamidoacetophenone
Fórmula: C₁₀H₁₁NO₂
Peso Molecular: 177,20 g/mol
Ponto de Fusão: 125…129 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00032278
Número CAS: 7463-31-2