Print…
2-Ethoxy-3,5-difluorobenzylamine 97%, JRD
Perigo
H32972.03EA 188 EUR
H32972.03 H32972.MD
2-Ethoxy-3,5-difluorobenzylamine 97%, JRD
2-Ethoxy-3,5-difluorobenzylamine
Fórmula: C₉H₁₁F₂NO
Peso Molecular: 187,19 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09258721
Número CAS: 1017779-86-0
ADR: 8,III