Print…
3,5-Difluoro-2-methylbenzamide ≥97%
Atenção
H33022.03EA 210 EUR
H33022.03 H33022.MD
3,5-Difluoro-2-methylbenzamide ≥97%
3,5-Difluoro-2-methylbenzamide
Fórmula: C₈H₇F₂NO
Peso Molecular: 171,15 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD19687171
Número CAS: 1323966-37-5