Print…
4-Fluoro-3-methylphenylboronic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Scientific
Atenção
L18753.03EA 31.4 EUR
L18753.03
4-Fluoro-3-methylphenylboronic acid ≥98%
4-Fluoro-3-methylphenylboronic acid
Fórmula: C₇H₈BFO₂
Peso Molecular: 153,95 g/mol
Ponto de Fusão: 208…211 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01863527
Número CAS: 139911-27-6
EINECS: 000-000-0