Print…
6-Methylchromone ≥98%
Fornecedor: Thermo Scientific
Atenção
H27002.03EA 50.8 EUR
H27002.03 H27002.06
6-Methylchromone ≥98%
6-Methylchromone
Fórmula: C₁₀H₈O₂
Peso Molecular: 160,17 g/mol
Ponto de Fusão: 88…90 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00218598
Número CAS: 38445-23-7