Print…
2,4,6-Triisopropylphenylboronic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Scientific
Atenção
B22891.14EA 1080 EUR
B22891.14 B22891.03 B22891.06
2,4,6-Triisopropylphenylboronic acid ≥98%
2,4,6-Triisopropylphenylboronic acid
Fórmula: C₁₅H₂₅BO₂
Peso Molecular: 248,16 g/mol
Ponto de Fusão: ∼ 165 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02683099
Número CAS: 154549-38-9