Print…
Sodium-1-undecanesulphonate, (max. 2% H₂O) 98+% (dry weight)
Fornecedor: Thermo Scientific
B20332.14EA 209 EUR
B20332.14 B20332.22
Sodium-1-undecanesulphonate, (max. 2% H₂O) 98+% (dry weight)
Sodium-1-undecanesulphonate
Fórmula: C₁₂H₂₅NaO₃S
Peso Molecular: 258,36 g/mol
Ponto de Fusão: >300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00053627
Número CAS: 5838-34-6
EINECS: 000-000-0